Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot (max. 0,4% Ta)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00320.04
00320.09
00320.04EA
112
EUR
00320.04
00320.09
Terbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot (max. 0,4% Ta)
Terbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-27-9
Physical Form: Packaged in air-stable poly bottle
MDL No.: MFCD00011256
Formule:
Tb Kookpunt: 3041 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1356 °C Dichtheid: 8,27 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011256 CAS nummer: 7440-27-9 EINECS: 231-137-6 Merck Index: 12,09300 |