Gold ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00727.BS
00727.BW
00727.BSEA
435
EUR
00727.BS
00727.BW
Gold ≥99.9% (metals basis), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Gold
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈15.15g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formule:
Au MW: 196.97 g/mol Kookpunt: 2800 Smeltpunt: 1063 Dichtheid: 19.3 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003436 CAS nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |