Gold ≥99.9% (metals basis), draad, Ø 0.813 mm (0.032 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10197.BS 10197.BW 10197.CB
10197.BSEA 287 EUR
10197.BS 10197.BW 10197.CB
Gold ≥99.9% (metals basis), draad, Ø 0.813 mm (0.032 in)
Gold
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈10.02g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Kookpunt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1063 °C
Dichtheid: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable