Gold ≥99.99% (metals basis), powder, Premion® -20 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10612.03 10612.06
10612.03EA 296 EUR
10612.03 10612.06
Gold ≥99.99% (metals basis), powder, Premion® -20 mesh
Gold
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Kookpunt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1063 °C
Dichtheid: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526