Gold ≥99.9985% (metals basis), wire, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10965.BP 10965.BS 10965.BW
10965.BPEA 86.8 EUR
10965.BP 10965.BS 10965.BW
Gold ≥99.9985% (metals basis), wire, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Gold
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Formula Weight: 196.97 Physical Form: ≈15.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Kookpunt: 2800
Smeltpunt: 1063
Dichtheid: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526