Gold ≥99.998% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10967.BU 10967.BY 10967.CC
10967.BUEA 114 EUR
10967.BU 10967.BY 10967.CC
Gold ≥99.998% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Gold
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Kookpunt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1063 °C
Dichtheid: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526