Gold ≥99.995% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10969.G5 10969.G9 10969.H4
10969.G5EA 176 EUR
10969.G5 10969.G9 10969.H4
Gold ≥99.995% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Gold
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.04g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Kookpunt: 2800
Smeltpunt: 1063
Dichtheid: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526