Gold ≥99.9985% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11388.FF 11388.FI
11388.FFEA 2965 EUR
11388.FF 11388.FI
Gold ≥99.9985% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Gold
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈12g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Kookpunt: 2800
Smeltpunt: 1063
Dichtheid: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526