Gold ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14722.FF 14722.FI 14722.GH
14722.FFEA 860 EUR
14722.FF 14722.FI 14722.GH
Gold ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Gold
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Kookpunt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1063 °C
Dichtheid: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526