Gold ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
14730.BU 14730.BY 14730.CC
14730.BUEA 128 EUR
14730.BU 14730.BY 14730.CC
Gold ≥99.999% (metals basis), wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Gold
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Kookpunt: 2800
Smeltpunt: 1063
Dichtheid: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526