Gold ≥99.95% (metals basis), semispherical shot, Premion® ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40317.03 40317.06 40317.14
40317.03EA 287 EUR
40317.03 40317.06 40317.14
Gold ≥99.95% (metals basis), semispherical shot, Premion® ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Gold
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
Kookpunt: 2800 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1063 °C
Dichtheid: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526