Gold ≥99.99% (metals basis), Draadgaas 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40931.FF
40931.FI
40931.GH
40931.FFEA
464
EUR
40931.FF
40931.FI
40931.GH
Gold ≥99.99% (metals basis), Draadgaas 100 mesh, Ø 0.064 mm (0.0025 in)
Gold
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: Wire Cloth, 100x100mm ~4.9g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formule:
Au Kookpunt: 2800 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1063 °C Dichtheid: 19,3 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003436 CAS nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |