Gold 99,96 Metals basis, powder_spherical APS 5,5-9,0 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42675.03 42675.06 42675.14
42675.03EA 287 EUR
42675.03 42675.06 42675.14
Gold 99,96 Metals basis, powder_spherical APS 5,5-9,0 µm
Gold
Purity: 99.96+% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: S.A. 0.05-0.20m2/g MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Kookpunt: 2800
Smeltpunt: 1063
Dichtheid: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526