Gold ≥99.998% (metals basis), powder, Premion® -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44882.03 44882.06
44882.03EA 342 EUR
44882.03 44882.06
Gold ≥99.998% (metals basis), powder, Premion® -100 mesh
Gold
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Formule: Au
MW: 196.97 g/mol
Kookpunt: 2800
Smeltpunt: 1063
Dichtheid: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003436
CAS nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526