Mierenzuur 100% 98-100% (by alkalimetry), LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aminic Acid, Methanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43804.0100 5.43804.0250
5.43804.0100EA 129 EUR
5.43804.0100 5.43804.0250
Mierenzuur 100% 98-100% (by alkalimetry), LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Mierenzuur
Formule: HCO₂H
Kookpunt: 101 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 4 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003297
CAS nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Order Now
Specification Test Results
Explosion Limit (V) 12 - 38%
pH Value, (10 g/l, H₂O, 20 °C) 2.2
Vapor Pressure (20 °C) 42 hPa
Specificaties
Environmentally Preferable