Silver ≥99.999% (metals basis), powder, Premion® -120 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
00781.06
00781.14
00781.06EA
86.2
EUR
00781.06
00781.14
Silver ≥99.999% (metals basis), powder, Premion® -120 mesh
Silver
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-22-4
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Formule:
Ag MW: 107.87 g/mol Kookpunt: 2212 Smeltpunt: 962 Dichtheid: 10.5 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003397 CAS nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,08647 |