Silver ≥99.99% (metals basis), crystalline powder, Premion® -10+20 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11409.18 11409.30
11409.18EA 400 EUR
11409.18 11409.30
Silver ≥99.99% (metals basis), crystalline powder, Premion® -10+20 mesh
Silver
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Kookpunt: 2212 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003397
CAS nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III