Silver hard ≥99.9% (metals basis), wire 1/2 hard, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11433.G2 11433.G6 11433.H2
11433.G2EA 68.5 EUR
11433.G2 11433.G6 11433.H2
Silver hard ≥99.9% (metals basis), wire 1/2 hard, hard, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m, Temper: 1/2 hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
MW: 107.87 g/mol
Kookpunt: 2212
Smeltpunt: 962
Dichtheid: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003397
CAS nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647