Silver ≥99.9% (metals basis), draad, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11434.G1 11434.G5 11434.G9
11434.G1EA 84 EUR
11434.G1 11434.G5 11434.G9
Silver ≥99.9% (metals basis), draad, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈8.24g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Kookpunt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 962 °C
Dichtheid: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003397
CAS nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647