Silver ≥99.997% (metals basis), draad, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11470.G2 11470.G6 11470.H2
11470.G2EA 58.4 EUR
11470.G2 11470.G6 11470.H2
Silver ≥99.997% (metals basis), draad, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Silver
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Kookpunt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 962 °C
Dichtheid: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003397
CAS nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647