Silver ≥99.999% (metals basis), rods, Premion®, Ø 7 mm (0.275 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11473.DH 11473.DM
11473.DHEA 130 EUR
11473.DH 11473.DM
Silver ≥99.999% (metals basis), rods, Premion®, Ø 7 mm (0.275 in)
Silver
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈4.04g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Kookpunt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 962 °C
Dichtheid: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003397
CAS nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647