Silver ≥99.95% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12190.GT 12190.GV 12190.IA 12190.1X
12190.GTEA 105 EUR
12190.GT 12190.GV 12190.IA 12190.1X
Silver ≥99.95% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Silver
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈5.9g/150x150mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
MW: 107.87 g/mol
Kookpunt: 2212
Smeltpunt: 962
Dichtheid: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003397
CAS nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647