Silver, Draadgaas 50 mesh, Ø 0.0764 mm (0.003 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40935.FL 40935.GT 40935.HB
40935.FLEA 263 EUR
40935.FL 40935.GT 40935.HB
Silver, Draadgaas 50 mesh, Ø 0.0764 mm (0.003 in)
Silver
CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Kookpunt: 2212 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 962 °C
Dichtheid: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003397
CAS nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647