Silver ≥99.9% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.28 mm (0.011 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
41451.FI
41451.GH
41451.GW
41451.FIEA
73.9
EUR
41451.FI
41451.GH
41451.GW
Silver ≥99.9% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.28 mm (0.011 in)
Silver
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈7.3g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formule:
Ag Kookpunt: 2212 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 962 °C Dichtheid: 10,5 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003397 CAS nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |