Silver 99,9 Metals basis, powder_spherical APS 1.3-3.2 µm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
41599.09 41599.18 41599.30
41599.09EA 68.6 EUR
41599.09 41599.18 41599.30
Silver 99,9 Metals basis, powder_spherical APS 1.3-3.2 µm
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 0.3-0.7m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
MW: 107.87 g/mol
Kookpunt: 2212
Smeltpunt: 962
Dichtheid: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003397
CAS nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647