Silver 99,95 Metals basis, rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
42495.BQ 42495.BU
42495.BQEA 78.9 EUR
42495.BQ 42495.BU
Silver 99,95 Metals basis, rods, Ø 5 mm (0.2 in)
Silver
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
MW: 107.87 g/mol
Kookpunt: 2212
Smeltpunt: 962
Dichtheid: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003397
CAS nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647