Silver, Draadgaas 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44449.FL
44449.GT
44449.HB
44449.FLEA
104
EUR
44449.FL
44449.GT
44449.HB
Silver, Draadgaas 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Silver
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Filtration, electrodes, contacts
Formule:
Ag Kookpunt: 2212 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 962 °C Dichtheid: 10,5 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003397 CAS nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |