Cadmium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10119.UI 10119.UT
10119.UIEA 275 EUR
10119.UI 10119.UT
Cadmium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cadmium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈11.0g/cm MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
Kookpunt: 765 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 321 °C
Dichtheid: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010914
CAS nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649