Cadmium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10120.KG 10120.KJ 10120.KM
10120.KGEA 216 EUR
10120.KG 10120.KJ 10120.KM
Cadmium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cadmium
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈250g/rod MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
MW: 112.41 g/mol
Kookpunt: 765
Smeltpunt: 321
Dichtheid: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010914
CAS nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649