Cadmium ≥99.95% (metals basis), tear drop shot -5/+20 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
10122.18 10122.30 10122.A1
10122.18EA 47.9 EUR
10122.18 10122.30 10122.A1
Cadmium ≥99.95% (metals basis), tear drop shot -5/+20 mesh
Cadmium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
Kookpunt: 765 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 321 °C
Dichtheid: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010914
CAS nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649