Cadmium 99,9997 Metals basis, shots, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
11351.18 11351.30 11351.A1
11351.18EA 145 EUR
11351.18 11351.30 11351.A1
Cadmium 99,9997 Metals basis, shots, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Cadmium
Purity: 99.9997% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
MW: 112.41 g/mol
Kookpunt: 765
Smeltpunt: 321
Dichtheid: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010914
CAS nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649