Cadmium ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
11368.FI
11368.GH
11368.FIEA
202
EUR
11368.FI
11368.GH
Cadmium ≥99.998% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Cadmium
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈21.6g/50x50mm
MDL No.: MFCD00010914
Formule:
Cd MW: 112.41 g/mol Kookpunt: 765 Smeltpunt: 321 Dichtheid: 8.642 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010914 CAS nummer: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN: 2570 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,01649 |