Cadmium ≥99.9975% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
11371.FI
11371.GH
11371.FIEA
51.6
EUR
11371.FI
11371.GH
Cadmium ≥99.9975% (metals basis), foil, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Cadmium
Purity: 99.9975%
CAS No.: 7440-43-9
Physical Form: ≈2.16g/50x50mm
MDL No.: MFCD00010914
Formule:
Cd Kookpunt: 765 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 321 °C Dichtheid: 8,642 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010914 CAS nummer: 7440-43-9 EINECS: 231-152-8 UN: 2570 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01649 |