Cadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
11909.G1 11909.G5
11909.G1EA 131 EUR
11909.G1 11909.G5
Cadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cadmium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈6.8g/m MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
MW: 112.41 g/mol
Kookpunt: 765
Smeltpunt: 321
Dichtheid: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010914
CAS nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649