Cadmium ≥99.99% (metals basis), powder -200 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
11353.06 11353.14 11353.22
11353.06EA 90.5 EUR
11353.06 11353.14 11353.22
Cadmium ≥99.99% (metals basis), powder -200 mesh
Cadmium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silvery white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
Kookpunt: 767 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 321 °C
Dichtheid: 8,64 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010914
CAS nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1,II