Cadmium ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
11891.09 11891.22 11891.36
11891.09EA 36.5 EUR
11891.09 11891.22 11891.36
Cadmium ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Cadmium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silver white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Formule: Cd
MW: 112.41 g/mol
Kookpunt: 765
Smeltpunt: 321
Dichtheid: 8.64 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010914
CAS nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,01649