Kwik 99,999 Metals basis ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
00522.XAEA 505 EUR
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
Kwik 99,999 Metals basis ACS
Kwik
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-97-6 Physical Form: Triple distilled Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 2809 MDL No.: MFCD00011035
Formule: Hg
MW: 200.59 g/mol
Kookpunt: 356.5
Smeltpunt: –39 °C
Dichtheid: 13.54 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011035
CAS nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05925