Kwik
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
7593.1
7593.2
ROTH7593.1EA
0
EUR
ROTH7593.1
ROTH7593.2
Kwik
Kwik
Formule:
Hg MW: 200.59 g/mol Kookpunt: 356.5 Smeltpunt: –39 °C Dichtheid: 13.54 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011035 CAS nummer: 7439-97-6 EINECS: 231-106-7 UN: 2809 ADR: 8 III Merck Index: 13,05925 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...