Kwik

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Gevaar

7594.1 7594.2
ROTH7594.1EA 0 EUR
ROTH7594.1 ROTH7594.2
Kwik
Kwik
Formule: Hg
MW: 200.59 g/mol
Kookpunt: 356.5
Smeltpunt: –39 °C
Dichtheid: 13.54 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011035
CAS nummer: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05925

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR