Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Packaged under argon.
00615.09 00615.18
00615.09EA 142 EUR
00615.09 00615.18
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Formule: Y
MW: 88.91 g/mol
Kookpunt: 2927
Smeltpunt: 1525
Dichtheid: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011468
CAS nummer: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240