Hafnium ≥99.7% (metals basis excluding Zr), wire (Zr ∼ 3%), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13305.BU
13305.BY
13305.BUEA
77.5
EUR
13305.BU
13305.BY
Hafnium ≥99.7% (metals basis excluding Zr), wire (Zr ∼ 3%), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Hafnium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈41.1g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formule:
Hf Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011032 CAS nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |