Hafnium ≥99.7% (metals basis excluding Zr), wire (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13435.BU
13435.BY
13435.CC
13435.BUEA
51.3
EUR
13435.BU
13435.BY
13435.CC
Hafnium ≥99.7% (metals basis excluding Zr), wire (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Hafnium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈25.34g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formule:
Hf Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011032 CAS nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |