Hafnium ≥99.9% (metals basis excluding Zr), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in) (Zr ∼ 2%)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
39683.09 39683.18
39683.09EA 129 EUR
39683.09 39683.18
Hafnium ≥99.9% (metals basis excluding Zr), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in) (Zr ∼ 2%)
Hafnium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-58-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011032
CAS nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4