Hafnium ≥99.9% (metals basis excluding Zr), rods (Zr ∼ 3%), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44489.DJ 44489.DT
44489.DJEA 224 EUR
44489.DJ 44489.DT
Hafnium ≥99.9% (metals basis excluding Zr), rods (Zr ∼ 3%), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hafnium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-58-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Formule: Hf
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011032
CAS nummer: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4