Titanium ≥99.98% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
00362.G1 00362.G5
00362.G1EA 176 EUR
00362.G1 00362.G5
Titanium ≥99.98% (metals basis), wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.88g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Kookpunt: 3262
Smeltpunt: 1660
Dichtheid: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610