Titanium ≥99.5% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10385.GH 10385.HP 10385.HY
10385.GHEA 82.5 EUR
10385.GH 10385.HP 10385.HY
Titanium ≥99.5% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈11.3g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Kookpunt: 3262
Smeltpunt: 1660
Dichtheid: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610