Titanium ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10391.G1 10391.G5 10391.G9
10391.G1EA 82.4 EUR
10391.G1 10391.G5 10391.G9
Titanium ≥99.99% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.06g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
MW: 47.88 g/mol
Kookpunt: 3262
Smeltpunt: 1660
Dichtheid: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610