Titanium ≥99.7% (metals basis), draad, Length: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
10397.KJ 10397.KM
10397.KJEA 133 EUR
10397.KJ 10397.KM
Titanium ≥99.7% (metals basis), draad, Length: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈12.9g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Kookpunt: 3262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1660 °C
Dichtheid: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610