Titanium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
14001.BQ 14001.BU 14001.CZ
14001.BQEA 93.5 EUR
14001.BQ 14001.BU 14001.CZ
Titanium ≥99.99% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.45g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formule: Ti
Kookpunt: 3262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1660 °C
Dichtheid: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011264
CAS nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610