Titanium ≥99.7% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.032 mm (0.0013 in)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
35881.WF
35881.WG
35881.WH
35881.WFEA
110
EUR
35881.WF
35881.WG
35881.WH
Titanium ≥99.7% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.032 mm (0.0013 in)
Titanium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈8.3g/23x25cm
Density: 4.50
Odour: Odourless
Melting Point: 1660°
Boiling Point: 3287°
MDL No.: MFCD00011264
Formule:
Ti Kookpunt: 3287 °C Smeltpunt: 1660 °C Dichtheid: 4,50 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011264 CAS nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |